O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-866-0
Beilstein/REAXYS Number:
1098544
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
form
solid
bp
96 °C (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
SMILES string
C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
InChI key
JFNLZVQOOSMTJK-KNVOCYPGSA-N
General description
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene is a cyclic olefin used in the transition metal-catalyzed dimerization of alkene.
The vinylic polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (norbornene) with Co(II) compounds and the metallocene [η5-(C5Me5)Co-η2-Cl]2, in chlorobenzene activated with methylaluminoxane (MAO) has been reported. Co(II) catalyzed polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene in the presence of ethene has been reported.
The vinylic polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (norbornene) with Co(II) compounds and the metallocene [η5-(C5Me5)Co-η2-Cl]2, in chlorobenzene activated with methylaluminoxane (MAO) has been reported. Co(II) catalyzed polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene in the presence of ethene has been reported.
Application
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene may be used in the preparation of cis,exo-2,3-diarylsubstituted bicyclo[2.2.1]heptanes or bicyclo [2.2.1] hept-2-enes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
17.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-8 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?