Merck
N32601
Norcamphor
98%
Synonyma:
2-Norbornanone, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-846-1
Beilstein/REAXYS Number:
1209657
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
168-172 °C (lit.)
mp
93-96 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
InChI key
KPMKEVXVVHNIEY-RITPCOANSA-N
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
91.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
33 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)