MT51350088
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
LiCl 1M in EtOH, volume 6 x 30 mL
About This Item
UNSPSC Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Doporučené produkty
form
liquid
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51350088
volume
6 x 30 mL
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)