MT51343180
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl, volume 25 mL
About This Item
UNSPSC Code:
51191600
NACRES:
NA.24
Doporučené produkty
form
liquid
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51343180
volume
25 mL
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)