Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-3-5-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Lungs
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
218.3 °F - closed cup
flash_point_c
103.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?