Merck
160644
3-Aminopyrazole
98%
Synonyma:
3-AP, 3-Pyrazolamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H5N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
83.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-338-1
Beilstein/REAXYS Number:
1618
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
218 °C/122 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6)
InChI key
JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Aminopyrazole is a heteroarylamine.
Application
3-Aminopyrazole was used in the spectroscopic characterization of ferrocenoyl peptides via 1H-NMR spectroscopy. It was also used in the synthesis of:
  • symmetrical dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines via condensation with symmetrical β-diketones
  • 3,4-annelated coumarins
  • heterocyclic compounds of pharmaceutical interest
  • pyrazolopyrimidines
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)