Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
78-82 °C
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-7-10-11-9/h1-7H,(H,10,11)
InChI key
OEDUIFSDODUDRK-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)