Merck
L2904
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
97%
Synonyma:
LTBA, Lithium aluminum-tri-tert-butoxyhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
LiAlH[OC(CH3)3]3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
254.27
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-490-8
Beilstein/REAXYS Number:
5796791
MDL number:
eCl@ss:
32110208
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
300-319 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H][Al]([Li])(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al.Li.H/c3*1-4(2,3)5;;;/h3*1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
InChI key
BYBIDFZFKATBFH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reducing agent
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride (LTBA) is a stable, mild reducing agent that is used to selectively reduce aldehydes and ketones in the presence of esters. It can also be used to reduce imidoyl chlorides to aldimines and aromatic disulfides to the corresponding thiols.
Piktogramy
FlameCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
supp_hazards
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
17476-04-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)