Hlavní dokumenty
JKA12004
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG4 Propionic acid, monodisperse
Synonyma:
Polyethylene glycol
About This Item
Lineární vzorec:
NH2(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.23
Název produktu
NH2-PEG4-Propionic acid,
form
solid
storage temp.
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Legal Information
Product of JenKem Technology
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)