Přejít k obsahu
753084
Poly(ethylene glycol) diamine
average MN 2,000, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Synonyma:
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Poly(ethylene glycol) diamine, average Mn 2,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
Mw/Mn ≤1.4, average Mn 2,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
amine
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(ethylene glycol) diamine (PEGD) is a non-toxic biopolymer which has properties such as biocompatibility and biodegradability. It can be reacted with crosslinking agents to form a three dimensional mesh that can be used in drug delivery systems. It can also be used as a non-ionic surfactant for a variety of biological applications.
Application
PEGD can be used as a crosslinked hydrogel and as a substrate in tissue engineering and biomedical applications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol) diamine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)