Key Documents
H7504
Sigma-Aldrich
3-Hexadecanone
≥99%
Synonyma:
Ethyl tridecyl ketone
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CH2C(O)CH2(CH2)11CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
240.42
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99%
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C16H32O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c