Merck
172839
2-Tridecanone
99%
Synonyma:
Methyl undecyl ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)10COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-784-0
Beilstein/REAXYS Number:
1757402
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
134 °C/10 mmHg (lit.), 263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
InChI key
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Tridecanone is a component of the essential oil obtained from the leaves of Zanthoxylum alatum.
Application
2-Tridecanone was used to study the impact of soil amendments in onion bulbs.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Tridecanone
Piktogramy
Environment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
224.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
107 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)