Hlavní dokumenty
H17104
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinopyridine dihydrochloride
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H7N3 · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
mp
212-213 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.NNc1ccccn1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-8-5-3-1-2-4-7-5;;/h1-4H,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI key
SUVYLXNNAGHJDN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)