Hlavní dokumenty
680753
Sigma-Aldrich
2-Hydrazino-4-phenylthiazole
97%
Synonyma:
4-Phenyl-2(3H)-thiazolone hydrazone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H9N3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
163-167 °C
functional group
hydrazine
phenyl
SMILES string
NNc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-12-9-11-8(6-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI key
VTOUNUQLXMNNMQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)