H12900
cis-3-Hexen-1-ol
98%
Synonyma:
(3Z)-3-Hexen-1-ol, (Z)-3-Hexen-1-ol, (Z)-Hex-3-en-1-ol, 3Z-Hexen-1-ol, Blaetteralkohol, cis-1-Hydroxy-3-hexene, cis-3-Hexene-1-ol, cis-3-Hexenol
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
3.45 (vs air)
Quality Level
assay
98%
form
liquid
color
APHA: ≤100
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
InChI key
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?