GF96822142
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Synonyma:
AM343100
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-221-42
size
150 × 150 mm
thickness
10 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)