Hlavní dokumenty
GF91109257
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 10 m, coil width 0.4 mm
Synonyma:
CU050247
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 911-092-57
L
10 m
coil width
0.4 mm
thickness
0.08 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)