GF81435146
Palladium
rod, 100mm, diameter 2.0mm, 99.95%
Synonyma:
Palladium, PD007920
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.95%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 814-351-46
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 2.0 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)