Hlavní dokumenty
GF74116728
Iridium
powder, 850 max. part. size (micron), high purity 99.995%, weight 1 g
Synonyma:
IR006010
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ir
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.995%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 741-167-28
resistivity
4.71 μΩ-cm
weight
1 g
max. part. size
850 (micron)
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)