Hlavní dokumenty
GF65970816
Silver
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.99%
Synonyma:
AG006023
About This Item
Lineární vzorec:
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 659-708-16
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. part. size
45 (micron)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)