Merck
NIST87A
Silicon-aluminum alloy
NIST® SRM® 87a
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
pkg of 75 g
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
General description
Other Notes
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon (Si), Iron (Fe), Nickel (Ni), Magnesium (Mg), Copper (Cu), Manganese (Mn), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Chromium (Cr), Lead (Pb), Tin (Sn), Gallium (Ga), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c