GF65297111
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 652-971-11
size
50 × 50 mm
thickness
2.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)