Merck
378100
Boron carbide
powder, −200 mesh, 98%
Synonyma:
Carbon tetraboride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CB4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
55.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
235-111-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: boron
particle size
−200 mesh
density
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChI key
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron carbide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
378100-100G04061838139184