GF60759647
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 0.5 mm, size 25 × 25 mm
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 607-596-47
size
25 × 25 mm
thickness
0.5 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)