Hlavní dokumenty
GF64662835
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 3.3, L 1000 m, filament diameter 0.019mm
Synonyma:
AM325720
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 646-628-35
L
1000 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)