GF26524829
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 1.3, L 100 m, filament diameter 0.01mm
Synonyma:
AM325705
About This Item
Doporučené produkty
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 265-248-29
L
100 m
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)