Hlavní dokumenty
GF64165057
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, cell size 6.35 mm
Synonyma:
AB112500
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
honeycomb
manufacturer/tradename
Goodfellow 641-650-57
cell size
6.35 mm
size
300 × 300 mm
thickness
20 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)