Merck
400939
Lithium titanate
−80 mesh
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
LTO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Li2TiO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
109.75
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
234-759-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
Li₂O₃Ti
reaction suitability
core: lithium, core: titanium
sustainability
Sustainability features
particle size
−80 mesh
greener alternative category
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Li.3O.Ti/q2*+1;;2*-1;
InChI key
GLUCAHCCJMJHGV-UHFFFAOYSA-N
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry Find details here.
Lithium titanate (LTO) (-80 mesh) is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
Application
Lithium titanate (LTO) can be used as an anode material, which shows an ion conductivity of 10−3 Scm−1 at room temperature. It can also be used as an alternative to conventional graphite materials. LTO can further be used in the fabrication of high-performance lithium-ion batteries for electric vehicles (EVs).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)