Hlavní dokumenty
GF62302531
Alumina
powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 20 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Synonyma:
AL606022
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
≥99.99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 623-025-31
weight
20 g
max. part. size
0.1 (micron)
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)