Hlavní dokumenty
GF61045499
Alumina
powder, 0.02 mean particle size (micron), weight 100 g, condition nanopowder
Synonyma:
AL606021
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 610-454-99
weight
100 g
mean particle size
0.02 (micron)
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 6
1 of 6