Merck
BCR169
α-Alumina (0.10 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
215-691-6
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
neat
Analysis Note
For more information please see:
BCR169
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
BCR169-60G04061832658162