GF62035523
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
100mm tube, 6.25mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 6.05mm inside diameter, as drawn
Synonyma:
PD037500
About This Item
Doporučené produkty
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 620-355-23
L × wall thickness
100 mm × 0.1 mm
O.D. × I.D.
6.25 mm × 6.05 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)