GF61715943
Bronze
powder, 150 max. part. size (micron), Cu89%/Sn11%, weight 200 g, condition atomized
Synonyma:
CU096010
About This Item
UNSPSC Code:
30102011
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 617-159-43
weight
200 g
max. part. size
150 (micron)
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)