Merck
520365
Copper-tin alloy
spherical powder, −200 mesh
Synonyma:
Bronze, Sn5Cu84
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Sn5Cu84
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
31152304
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
spherical powder
Quality Segment
composition
copper, 90 wt. % , Tin, 10 wt. %
reaction suitability
core: copper, core: tin
particle size
−200 mesh
SMILES string
[Cu].[Sn]
InChI
1S/Cu.Sn
InChI key
KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)