Hlavní dokumenty
GF12944190
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99.9%
Synonyma:
AL606010
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 129-441-90
weight
500 g
mean particle size
45 μm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)