Hlavní dokumenty
GF56306965
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyma:
SI617910
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 563-069-65
L
100 mm
diameter
1.0 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)