Hlavní dokumenty
GF43667804
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 6.35 mm diameter, length 150 mm
Synonyma:
W 607910
About This Item
UNSPSC Code:
31191518
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 436-678-04
L
150 mm
diameter
6.35 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)