Hlavní dokumenty
GF50167133
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 98.%
Synonyma:
FE006045
About This Item
Lineární vzorec:
Fe
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
55.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 501-671-33
resistivity
9.71 μΩ-cm
weight
1000 g
mean particle size
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)