Hlavní dokumenty
GF65972605
Iron
powder, 450 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.0+%
Synonyma:
FE006010
About This Item
Lineární vzorec:
Fe
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
55.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.0%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 659-726-05
resistivity
9.71 μΩ-cm
weight
2000 g
max. part. size
450 (micron)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)