GF49936731
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.4 mm
Synonyma:
NB137600
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 499-367-31
L
100 mm
O.D.
10.0 mm
wall thickness
0.4 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)