Přeskočit na
545007
Tantalum
powder, 99.99% trace metals basis
Synonyma:
Ta
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 470,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ta
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.95
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141741
MDL number:
4 470,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
autoignition temp.
572 °F
reaction suitability
core: tantalum
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Application
Tantalum powder, a semiconducting material, is used as a photocatalyst and shows high efficiency in the solar splitting of water. Its biocompatibility makes it useful in the development of medical devices and implants.[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
262846692824GF52623738
Tantalum powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
545007
Tantalum
Tantalum powder, &#8722;325&#160;mesh, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
262846
Tantalum
Tantalum powder, 60-100&#160;mesh, 99.9%
Sigma-Aldrich
692824
Tantalum
Tantalum powder, mean particle size (fsss) 1-3 micron, weight 50&#160;g, purity 99.9%
GF52623738
Tantalum
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9%
assay
99.9%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
density
16.69 g/cm3 (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)