Hlavní dokumenty
GF48964810
Silicon
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Synonyma:
SI006103
About This Item
Lineární vzorec:
Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
28.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12141911
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 489-648-10
weight
100 g
max. lump size
5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)