Merck
338788
Aluminum
pellets, 3-12 mm, 99.99% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
26.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141702
EC Number:
231-072-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
pellets
autoignition temp.
1400 °F
composition
Al
reaction suitability
core: aluminum
resistivity
2.6548 μΩ-cm
particle size
3-12 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)