GF47557862
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm
Synonyma:
AB040390
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
assay
≥95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 475-578-62
size
150 × 150 mm
thickness
1.0 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)