Merck
343153
Cobalt(II) oxide
−325 mesh
Synonyma:
Cobalt monoxide, Cobaltous oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CoO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-154-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
CoO
reaction suitability
core: cobalt
particle size
−325 mesh
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
SMILES string
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
InChI key
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II) oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)