GF46569684
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 55 mm, L 100 mm, grade rilsan bmn tld
Synonyma:
AM337930
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 465-696-84
L
100 mm
diam.
55 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)