Přejít k obsahu
272841
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
98%
Synonyma:
EMIC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11ClN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5163190
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride is an organic salt and a room-temperature ionic liquid (RTIL). It is used as a solvent in many organic reactions due to its unique properties like small vapor pressures, high thermal stabilities and ionic conductivities.
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride is an imidazolium-based ionic liquid used as a solvent in the Diels−Alder Reaction.
Application
EMIC may be used in the preparation of aluminum chloride-EMIC, zinc chloride-EMIC and EMIC /tetrafluoroborate molten salts, which are useful in electrodeposition studies.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
370.4 °F - closed cup
flash_point_c
188 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)