Merck
711756
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥98% (H-NMR)
Synonyma:
EMIM Otf
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11N2·CF3O3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98% (H-NMR)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (H-NMR)
form
liquid
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
density
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate may be used as a solvent to produce ionic polymer-polymer composites (IP2C) and also in lipase-catalyzed enantioselective amine acylation with 4-pentenoic acid.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
425.3 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
218.5 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)