Hlavní dokumenty
GF40101208
Titanium
foil, thickness 1.0 mm, 15 mm diameter, high purity 99.99+%
Synonyma:
TI000432
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ti
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
47.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.99%
form
foil
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 401-012-08
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
diam.
15 mm
thickness
1.0 mm
diameter
15 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)