GF39030353
Cerium
rod, 100mm, diameter 12.7mm, cast, 99.9%
Synonyma:
Cerium, CE007950
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.9%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 390-303-53
resistivity
73 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 12.7 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ce]
InChI
1S/Ce
InChI key
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)